Learn More
Magnesium Oxide, Extra Pure, Light, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073281
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnesium
O=[Mg]
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnesium
O=[Mg]
Punti di ebollizione 3600°C
Punto di fusione 2800°C
Colore White
pH 10.3
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 40.29g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
Pressione del vapore 0 hPa at 20°C