Learn More
Magnesium oxide, purum p.a., Honeywell™
Codice prodotto. 15656070 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15656070
Marca: Honeywell Research Chemicals 63093250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a., heavy,≥98.0% (based on calcined substance, KT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-48-4
Formula molecolare MgO
Molecular Weight (g/mol) 40.30
Numero MDL MFCD00011109
InChI Key CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC Name oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium oxide
Quantità 250 g
Formula lineare MgO
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 40.3g/mol
Percent Purity ≥98% (based on calcined substance, KT)
Grado purum p.a.