Learn More
Magnesium oxide substrate, 10x10x1mm, polished one side, 110 orientation
Codice prodotto. 11323788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
5 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11323788 1 Ea. Pezzo
11313788 5 Ea. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11323788 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040274.KT
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
100 Orientation | CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-48-4
Formula molecolare MgO
Molecular Weight (g/mol) 40.30
Numero MDL MFCD00011109
InChI Key CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC Name oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Oxide Substrate
Nota nome Polished Two Sides
Colore White
Forma fisica Plate
Quantità 1 Ea.