Learn More
Magnesium perchlorate, ACS reagent, desiccant
Codice prodotto. 10790862 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10790862 500 g Flacone in plastica 500g
10338823 100 g Flacone in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10790862 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 413465000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Magnesium perchlorate, Cl2MgO8, CAS Number-10034-81-8, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, perchloric acid, magnesium salt, perchlorate de magnesium french, dehydrite, magnesium perchlorate, anhydrous, magnesium perchlorate, anhydrone, hsdb 661, magnesium diperchlorate, 500g, White | CAS: 10034-81-8 | Cl2MgO8 | 223.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbent, Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-81-8
Formula molecolare Cl2MgO8
Molecular Weight (g/mol) 223.21
Numero MDL MFCD00011102
InChI Key MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
IUPAC Name magnesium;diperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium perchlorate
Punto di fusione 250.0°C
Nota nome Desiccant
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Flakes, and Chunks
Quantità 500 g
Perdita all'essiccatura 8% max. (190°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare Mg(ClO4)2
Indice di Merck 15, 5742
Informazioni di solubilità Solubility in water: 993g/L (25°C). Other solubilities: very soluble in alcohol
Peso formulazione 223.21
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium perchlorate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.