Learn More
Magnesium perchlorate, ACS
Codice prodotto. 11361738
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11361738 100 g 100g
11371738 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11361738 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011636.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Magnesium Perchlorate, Anhydrous, Cl2MgO8, CAS Number-10034-81-8, magnesium perchlorate, anhydrous, anhydrous magnesium perchlorate, anhydrone, magnesium perchlorate, magnesium diperchlorate, hsdb 661, dehydrite, perchlorate de magnesium french, perchloric acid, magnesium salt, unii-7n77z541yf, 500g | CAS: 10034-81-8 | Cl2MgO8 | 223.197 g/mol
Magnesium perchlorate is commonly utilized as a potent oxidizing agent. It is used as dehydrating agent in organic synthesis. It is practiced in many domains like pharma industry, pyrotechnics industry,in rechargeable batteries and it is a versatile tool in organic synthesis. It possesses photoelectronic and optical properties. Thus it can be used in photo electronic and optoelectronic devices. It is applied as a strong drying agent for gases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-81-8
Formula molecolare Cl2MgO8
Molecular Weight (g/mol) 223.197
Numero MDL MFCD00011102
InChI Key MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
IUPAC Name magnesium;diperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium perchlorate, anhydrous
Punto di fusione 251°C (decomposition)
Nota nome For analysis ACS
Forma fisica Granules
Quantità 100 g
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.21 g/mL
Beilstein EM>5,
Informazioni di solubilità Magnesium perchlorate is soluble in water,ethanol.
Peso formulazione 223.21
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium perchlorate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium perchlorate