Learn More
Magnesium perchlorate, ACS
Descrizione
Magnesium perchlorate is commonly utilized as a potent oxidizing agent. It is used as dehydrating agent in organic synthesis. It is practiced in many domains like pharma industry, pyrotechnics industry,in rechargeable batteries and it is a versatile tool in organic synthesis. It possesses photoelectronic and optical properties. Thus it can be used in photo electronic and optoelectronic devices. It is applied as a strong drying agent for gases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium Perchlorate, Anhydrous |
| Punto di fusione | 251°C (decomposition) |
| Nota nome | For analysis ACS |
| Forma fisica | Granules |
| Quantità | 500 g |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Densità | 2.21 g/mL |
| Beilstein | EM>5, |
| Informazioni di solubilità | Magnesium perchlorate is soluble in water,ethanol. |
| Peso formulazione | 223.21 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Magnesium perchlorate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Magnesium perchlorate