Learn More
Magnesium Perchlorate, Pure, Dried, Desiccating Agent, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10254630 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10254630 250 g 250g
10050240 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10254630 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/0950/50
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 10034-81-8
Formula molecolare Cl2MgO8
Molecular Weight (g/mol) 223.197
Numero MDL 11102
InChI Key MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
IUPAC Name magnesium;diperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Specifica
Punto di fusione 250°C
Colore White
pH 5 to 9
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Peso formulazione 223.21g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium perchlorate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.