Learn More
Magnesium Perchlorate, puriss p.a, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15676070 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15676070 50 g Flacone in polietilene 50g
15666070 250 g Flacone in polietilene 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15676070 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 6309550G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., drying agent, ACS Reagent,≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-81-8
Formula molecolare Cl2MgO8
Molecular Weight (g/mol) 223.197
Numero MDL MFCD00011102
InChI Key MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
IUPAC Name magnesium;diperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium perchlorate
Forma fisica Solid
Quantità 50 g
Formula lineare Mg(ClO4)2
Numero UN UN1475
Peso formulazione 223.21g/mol
Percent Purity ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Imballaggio Flacone in polietilene