Learn More
Magnesium Perchlorate, TRC
Codice prodotto. 30472863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30472863 25 g 25g
30478163 5 g 5g
30469427 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30472863 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM11047525G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-81-8
Formula molecolare 2(ClO4) . Mg
Molecular Weight (g/mol) 223.2
Sinonimo Perchloric Acid, Magnesium Salt, Anhydron, Anhydrone, Anhydrous Magnesium Perchlorate, Dehydrite, KhKM 300, Magnesium Diperchlorate, Magnesium Perchlorate (Mg(ClO4)2), Magnesium(II) Perchlorate, XKM 300
IUPAC Name magnesium;diperchlorate
SMILES [Mg+2].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Perchlorate
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
Peso formulazione 221.8821