Learn More
Magnesium Perchlorate, TRC
Codice prodotto. 30478163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478163 5 g 5g
30472863 25 g 25g
30469427 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30478163 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM1104755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-81-8
Formula molecolare 2(ClO4) . Mg
Molecular Weight (g/mol) 223.2
Sinonimo Perchloric Acid, Magnesium Salt, Anhydron, Anhydrone, Anhydrous Magnesium Perchlorate, Dehydrite, KhKM 300, Magnesium Diperchlorate, Magnesium Perchlorate (Mg(ClO4)2), Magnesium(II) Perchlorate, XKM 300
IUPAC Name magnesium;diperchlorate
SMILES [Mg+2].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Perchlorate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
Peso formulazione 221.8821