Learn More
Magnesium phthalocyanine, tech. 90%
Codice prodotto. 11338917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11338917 5 g 5g
11348917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11338917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 038601.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1661-03-6 | C32H18MgN8O | 554.856 g/mol
Magnesium phthalocyanine is used in preparing membrane sensors for cyanide ions. Also used in preparation of membrane sensors for cyanide ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1661-03-6
Formula molecolare C32H18MgN8O
Molecular Weight (g/mol) 554.856
Numero MDL MFCD00041953
InChI Key HTNHYCHFBSVBID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium phthalocyanine
PubChem CID 91872988
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O.[Mg+2]
Tekniske data
Materiale o nome chimico Magnesium phthalocyanine
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in concentrated sulfuric acid.
Peso formulazione 536.84
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.