Learn More
Magnesium powder, -325 mesh, 99.8%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11311298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
500 g
4 x 500 g
Dimensione della confezione:
10g
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11311298 500 g 500g
11391288 10 g 10g
11381288 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11311298 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010233.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7439-95-4 | Molecular Formula: Mg | Molecular Weight: 24.30 g/mol
Poly(vinylidene fluoride) is useful in coatings, film, filter cloth, instrument linings, filtration membranes, pump parts, linings and valves. It is also employed as a material for transducers in devices such as headphones, microphones and sonic detectors. It is also essential for piezoelectric and electrostrictive applications. In addition, it is useful for monofilament fishing lines replacing nylon monofilament. It acts as a standard binder used in the production of composite electrodes for lithium ion batteries. It serves as a high grade insulator for wires, nanomaterials and pressure sensors. It is utilized to make filters which are used to prepare samples for high performance liquid chromatography and other advanced analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-95-4
Formula molecolare Mg
Molecular Weight (g/mol) 24.30
Numero MDL MFCD00085308
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC Name magnesium
SMILES [Mg]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium powder
Quantità 500 g
Dimensioni maglia -325 Mesh
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Forma Powder
Peso formulazione 24.3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido piroforico Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P222-Evitare il contatto con l'aria.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P422-Conservare sotto gas inerte.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..