Learn More
Magnesium rod, 3.3cm (1.3in) dia x 30cm (12in) long, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15485925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485925 5 Pc. pezzi 5
11365759 1 Pc. Pezzo
11375759 25 Pc. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15485925 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010231.KJ
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-95-4
Formula molecolare Mg
Molecular Weight (g/mol) 24.30
Numero MDL MFCD00085308
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC Name magnesium
SMILES [Mg]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium rod
Nota nome 3.3cm (1.3 in.) dia. x 30cm (12 in.) long
Quantità 5 Pc.
Odore Odorless
Peso ≈450g/pc
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.8%