Learn More
Magnesium slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, annealed, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Magnesium slug |
| Nota nome | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, Annealed |
| Quantità | 10 g |
| Odore | Odorless |
| Peso | ≈0.09g/slug |
| Forma | Slug |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Percent Purity | 99.95% |
Seguridad y manipulación
- Magnesium slug
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Sostanza autoriscaldante Categoria 2
- Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
- H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
- MIXTURE LIST-Contain: Magnesium
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.