Learn More
Magnesium Solution for ICP, 1g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12953444 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12953444 500 mL 500mL
12933444 100 mL 100mL
12943444 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12953444 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 032 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    125.66€ / 500mL
    Risparmia 1.34€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Imballaggio Ampoule
Nomi componenti o analita Mg
Concentrazione 1.000±0.002 g/L
Elemento Mg
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantità 500 mL