Learn More
Magnesium solution for ICP 10g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12966334 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12966334 100 mL Bottle 100mL
12976334 250 mL Bottle 250mL
12986334 500 mL Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12966334 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 232 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    105.16€ / 100mL
    Risparmia 1.84€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita Mg
Concentrazione 10±0.02 g/L
Tipo Mass Spectrometry Standard
Elemento Mg
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Magnesium (Mg) 10000mg/l in HNO3 2%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.