Learn More
Magnesium stearate, 3.8-5.0% Mg
Codice prodotto. 10723051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10723051 1 kg Plastic bottle 1kg
10723241 25 g Plastic bottle 25g
11924931 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10723051 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 240760010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 557-04-0 | C36H70MgO4 | 591.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 557-04-0
Formula molecolare C36H70MgO4
Molecular Weight (g/mol) 591.27
InChI Key HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
PubChem CID 11177
ChEBI CHEBI:9254
IUPAC Name magnesium;octadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium stearate
Punto di fusione 130.0°C to 140.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 6% (1g, 105°C) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare Mg(C18H35O2)2
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15,5754
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in diluted acids,practically insoluble in alcohols and ether
Peso formulazione 591.27
Percent Purity 3.8-5% Mg
Forma fisica Fine Powder