Learn More
Magnesium Stearate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| CAS | 557-04-0 |
| Punto di fusione | 130°C |
| Colore | White |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C36H70MgO4 |
| Numero MDL | 36391 |
| Quantità | 500 g |
| Sinonimo | magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt |
| InChI Key | HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2] |
| Vedi altri risultati |