Learn More
Magnesium Sulfate, 7-Hydrate, Crystal, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598014 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15598014 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
15588014 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15598014 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 250405
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 10034-99-8
Formula molecolare H14MgO11S
Molecular Weight (g/mol) 246.47
Numero MDL MFCD00149785
InChI Key WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC Name magnesium;sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Sulfate
Nota nome 7-Hydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 246.47
Grado Multi-Compendial/USP
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.67kg