Learn More
Magnesium sulfate, 97%, pure, anhydrous
Codice prodotto. 10731252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
25kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10731252 500 g Flacone in plastica 500g
10625871 5 g Glass Bottle 5g
10003812 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10107253 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10731252 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 413485000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Magnesium sulfate, 97%, MgO4S, CAS Number-7487-88-9, sulfuric acid magnesium salt 1:1, sal de sedlitz, magnesium sulfate, tomix ot, bitter salt, magnesium sulfate 1:1, sal angalis, magnesium sulphate, mgso4, magnesium sulfate anhydrous, 500g, CHEBI:32599, Undesignated, >700 deg.C | CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7487-88-9
Formula molecolare MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
Numero MDL MFCD00011110
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC Name magnesium;sulfate
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium sulfate
Punto di fusione 1124.0°C
Nota nome Pure
Forma fisica Granular Powder and/or Specks
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 97%
Informazioni di decomposizione >700°C
Formula lineare MgSO4
Fieser 01,634; 04,425; 05,421
Indice di Merck 15, 5755
Informazioni di solubilità Solubility in water: 26g/100mL (0°C).
Peso formulazione 120.37
Percent Purity 97%
Grado Pure