Learn More
Magnesium Sulfate, ≥99.5%, ReagentPlus™, Honeywell
Codice prodotto. 15637960 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
12 kg
Dimensione della confezione:
12kg
1kg
2kg
500g
Codice prodotto. 15637960
Marca: Honeywell Research Chemicals M75061KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reagent Grade, anhydrous,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7487-88-9
Formula molecolare MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
Numero MDL MFCD00011110
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium sulfate
Quantità 1 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name magnesium(2+) sulfate
Peso formulazione 120.37g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Pressione del vapore 0.1 mmHg (20°C)
Densità Vapor Density: <0.01 (vs air)