Learn More
Magnesium sulfate, 99%, for analysis, anhydrous
Codice prodotto. 12108731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12108731 250 g Flacone in plastica 250g
12198721 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12108731 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446892500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7487-88-9
Formula molecolare MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
Numero MDL MFCD00011110
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC Name magnesium;sulfate
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium sulfate
Punto di fusione 1124.0°C
Quantità 250 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula lineare MgSO4
Indice di Merck 15,5755
Informazioni di solubilità Solubility in water: 26g/100mL (0°C).
Peso formulazione 120.37
Percent Purity 99%
Grado Analytical