Learn More
Magnesium sulfate, 99%, extra pure, dried, contains 3 to 4 moles of water
Codice prodotto. 10174573 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10174573 10 kg Plastic drum 10kg
10256350 1 kg Flacone in plastica 1kg
10216400 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10174573 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196850100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 22189-08-8 | MgO4S | 120.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22189-08-8
Formula molecolare MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
Numero MDL MFCD00149787
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium sulfate
Punto di fusione 1124.0°C
Nota nome Dried, contains 3 to 4 Moles of Water
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (On dried substance) (Complexometry)
Formula lineare MgSO4·xH2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
IUPAC Name magnesium(2+) sulfate
Peso formulazione 120.36
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 26% to 32% (400 to 500 °C)
Imballaggio Plastic drum
Gravità specifica 2.66
Densità 2.6600g/mL