Learn More
Magnesium Sulfate, Anhydrous, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15146376 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15146376 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15146376 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 250601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.72€
    181.79€ / 500g
    Risparmia 124.93€
    40% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-03-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Sulfate
Nota nome Anhydrous
CAS 7487-88-9
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.65kg
Formula molecolare MgO4S
Numero MDL MFCD00011110
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name magnesium;sulfate
Molecular Weight (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Peso formulazione 120.37
Percent Purity ≥99.0%
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent