Learn More
Magnesium sulfate concentrate, Solstice
Codice prodotto. 15675230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15675230 1 Pc. Pezzo
15685230 6 x 1 Ea. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15675230 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 381461EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    95.48€ / pezzi 1
    Risparmia 8.52€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-03-2027
Aggiungi al carrello
for 1L standard solution, 0.1 M MgSO4
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7487-88-9
Formula molecolare MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
Numero MDL MFCD00011110
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium sulfate concentrate
Quantità 1 Pc.
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name magnesium;sulfate
Peso formulazione 120.37g/mol