Learn More
Magnesium Sulfate, Extra Pure, SLR, Dried, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10316240 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10316240 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10776101 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
10224680 2 kg Recipiente per polveri in plastica 2kg
10181860 10 kg Fusto in plastica 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10316240 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/1100/53
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22189-08-8 | Molecular Formula: MgO4S | Molecular Weight: 120.36 g/mol
Magnesium Sulfate, Extra Pure, SLR, Dried
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22189-08-8
Formula molecolare MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
Numero MDL MFCD00149787
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 1124°C
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore <0.1mmHg at 20°C
IUPAC Name magnesium;sulfate
Peso formulazione 120.36g/mol