Learn More
Magnesium Sulfate Heptahydrate, 98.0-102.0%, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11490532 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11490532 1 kg
11400542 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490532 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219142201
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Identificatori chimici
CAS 10034-99-8
Formula molecolare H14MgO11S
Molecular Weight (g/mol) 246.47
Numero MDL MFCD00149785
InChI Key WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC Name magnesium(2+) heptahydrate sulfate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Sulfate Heptahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.0-102.0%
Peso formulazione 246.5
Percent Purity 99.9%
Grado Reagente ACS