Learn More
Magnesium sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10135453 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25kg
500g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10135453 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10256840 500 g Flacone in plastica 500g
10378703 25 kg Fibre drum 25kg
3 options
Codice prodotto. 10135453
Marca: Thermo Scientific Acros 213110025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-99-8
Formula molecolare H14MgO11S
Molecular Weight (g/mol) 246.47
Numero MDL MFCD00149785
InChI Key WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC Name magnesium;sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium sulfate heptahydrate
Punto di fusione 770.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
pH 5 to 8 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (Complexometry)
Formula lineare MgSO4·7H2O
Indice di Merck 15, 5755
Informazioni di solubilità Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,sparingly soluble in alcohol
Peso formulazione 246.48
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica