Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium sulfate heptahydrate |
| Punto di fusione | 770.0°C |
| Colore | White |
| pH | 5.0 to 9.2 (5% soln. at 20°C) |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 1 kg |
| Perdita all'essiccatura | 48.0% to 52.0% (450°C) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (on dry substance) (Complexometry) |
| Formula lineare | MgSO4·7H2O |
| Vedi altri risultati |