Learn More
Magnesium sulfate heptahydrate, ACS Reagent, ≥99.0%, Solstice
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | Not Determined |
| Materiale o nome chimico | Magnesium sulfate heptahydrate |
| Punto di fusione | 1,124°C (Decomposes before melting) |
| CAS | 10034-99-8 |
| Colore | Colorless |
| CAS max % | 1 |
| pH | 5 to 9.2 |
| Quantità | 5 kg |
| Formula molecolare | H14MgO11S |
| InChI Key | WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L |
| Vedi altri risultati |