Learn More
Magnesium Sulfate Heptahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10346190 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10346190 1 kg 1kg
10697412 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10346190 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/1050/60
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Magnesium Sulfate Heptahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 500g, CAS: 10034-99-8, White, Melting Point: 770 deg.C, Molecular Formula: H14MgO11S, Molecular Weight: 246.466, Packaging: Plastic powder jar, pH: 5 to 8.2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-99-8
Formula molecolare H14MgO11S
Molecular Weight (g/mol) 246.47
Numero MDL MFCD00149785
InChI Key WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC Name magnesium;sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 770°C
Colore White
pH 5 to 8.2
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore <0.1mmHg at 20°C
Peso formulazione 246.48g/mol