Learn More
Magnesium sulfate heptahydrate, meets analytical spec. of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance), Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium Sulfate Heptahydrate |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | MgSO4 · 7H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 246.47g/mol |
| Percent Purity | 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Pressione del vapore | 0.1mmHg (20°C) |
| Densità | Vapor Density: <0.01 (vs air) |