Learn More
Magnesium sulfate heptahydrate, meets analytical spec. of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15661250
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
25kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15661250 25 kg 25kg
15631250 100 g 100g
15641250 1 kg 1kg
15651250 2.5 kg 2.50kg
15681250 5 kg 5kg
15691250 6 x 1 kg pezzi 6
15601260 6 x 2.5 kg pezzi 6
15671250 4 x 5 kg pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15661250 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 1314225KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-99-8
Formula molecolare H14MgO11S
Molecular Weight (g/mol) 246.47
Numero MDL MFCD00149785
InChI Key WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC Name magnesium;sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium sulfate heptahydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
CAS max % 100.0000%
Quantità 25 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5 to 100.5%
Formula lineare MgSO4 · 7H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 246.47
Percent Purity 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado Reagent Ph. Eur.
Imballaggio Paper / Poly Bag
Pressione del vapore 0.1mmHg (20°C)
Densità 1.68 g/cm3; Vapor Density: <0.01 (vs air)