Specifica
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water, slightly soluble in alcohol. |
| Peso formulazione | 246.5 |
| Percent Purity | 99 to 102% |
| Grado | Reagente ACS |