Learn More
Magnesium sulfate heptahydrate, puriss. p.a., ACS reagent, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium sulfate heptahydrate |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | MgSO4 · 7H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 246.47g/mol |
| Percent Purity | ≥99% (KT) |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |
| Pressione del vapore | 0.1 mmHg (20°C) |
| Densità | Vapor Density: <0.01 (vs air) |