Learn More
Magnesium sulfate hydrate, Puriss., meets analytical spec. of DAC, dried, 99.0-101.0% MgSO4 basis (in dried substance), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15661260
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
5kg
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15661260 6 x 2.5 kg pezzi 6
15611260 1 kg 1kg
15621260 2.5 kg 2.50kg
15641260 5 kg 5kg
15651260 6 x 1 kg pezzi 6
15631260 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15661260 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 131436X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    567.60€ / pezzi 6
    Risparmia 52.40€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., meets analytical specification of DAC, dried, 99.0-101.0% MgSO4 basis (in dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22189-08-8
Formula molecolare MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
Numero MDL MFCD00149787
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Sulfate Hydrate
Nota nome Meets analytical specification of DAC
Quantità 6 x 2.5 kg
Formula lineare MgSO4 · aq
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name magnesium;sulfate
Peso formulazione 120.37 (anhydrous basis)
Percent Purity 99.0 to 101.0% (MgSO4 basis (in dried substance))
Grado puriss.