Learn More
Magnesium Sulfate Hydrate, Purum p.a., ≥99.0% (calc. on dried material, KT), Honeywell™
Codice prodotto. 15666080 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15666080 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15666080 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 631391KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium sulfate hydrate
Punto di fusione 1124°C
CAS 22189-08-8
Colore Colorless
pH Neutral
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare MgO4S
Formula lineare MgSO4 · aq
Numero MDL MFCD00149787
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name magnesium;sulfate
Molecular Weight (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Peso formulazione 120.37g/mol (anhydrous basis)
Percent Purity ≥99.0% (calc. on dried material, KT)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene