Learn More
Magnesium Sulfate, puriss. p.a., ≥98% (KT), Solstice
Codice prodotto. 15656080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15656080 250 g 250g
15646080 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15656080 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 63136250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    113.82€ / 250g
    Risparmia 10.18€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Puriss. p.a., drying agent, anhydrous,≥98.0% (KT), powder (very fine)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7487-88-9
Formula molecolare MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
Numero MDL MFCD00011110
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC Name magnesium;sulfate
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Magnesium sulfate
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Pressione del vapore 0.1 mmHg (20°C)
Densità Vapor Density: <0.01 (vs air)
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 120.37g/mol
Percent Purity ≥98% (KT)
Grado ACS