Learn More
Magnesium Sulfate Solution, 0.1M, Solstice
Codice prodotto. 15694140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15694140 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15694140 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 342761L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    137.13€ / 1L
    Risparmia 11.87€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Volumetric, 0.1 M MgSO4
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium sulfate solution
CAS 7487-88-9
Quantità 1 L
Formula molecolare MgO4S
Numero MDL MFCD00011110
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name magnesium;sulfate
Molecular Weight (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Peso formulazione 120.37g/mol