Learn More
Magnesium Sulfate Solution, 1.0 M, Solstice
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium sulfate solution |
| CAS | 7487-88-9 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Formula molecolare | MgO4S |
| Numero MDL | MFCD00011110 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Sinonimo | magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot |
| InChI Key | CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Vedi altri risultati |