Learn More
Magnesium tert-butoxide, 90+%
Codice prodotto. 11369675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11369675 250 g 250g
11345615 10 g 10g
11359675 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11369675 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19745.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 32149-57-8 | C8H18MgO2 | 170.535 g/mol
Magnesium tert-butoxide is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used in deprotonation reactions for organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Magnesium tert-butoxide is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used in deprotonation reactions for organic syntheses.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with bases and oxidizing agents. Store under dry inert gas. It is sensitive to air and moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32149-57-8
Formula molecolare C8H18MgO2
Molecular Weight (g/mol) 170.535
Numero MDL MFCD03788761
InChI Key RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium tert-butoxide, magnesium di-tert-butoxide, magnesium 2-methylpropan-2-olate, magnesium t-butoxide, magnesiumtert-butoxide, di-tert-butoxymagnesium, magnesium tert. butoxide, ksc226k7n, magnesium 2+ bis 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 12040442
IUPAC Name magnesium;2-methylpropan-2-olate
SMILES CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Mg+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium tert-butoxide
Formula lineare [(CH3)3CO]2Mg
Quantità 250 g
Numero UN UN2921
Beilstein 3979348
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 170.54
Percent Purity ≥90%