Learn More
Magnesium tert-butoxide, 93+%
Codice prodotto. 10135053 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10135053 50 g Plastic bottle 50g
10055553 10 g Glass Bottle 10g
10064343 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10135053 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390470500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 32149-57-8 | C8H18MgO2 | 170.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32149-57-8
Formula molecolare C8H18MgO2
Molecular Weight (g/mol) 170.53
Numero MDL MFCD03788761
InChI Key RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium tert-butoxide, magnesium di-tert-butoxide, magnesium 2-methylpropan-2-olate, magnesium t-butoxide, magnesiumtert-butoxide, di-tert-butoxymagnesium, magnesium tert. butoxide, ksc226k7n, magnesium 2+ bis 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 12040442
IUPAC Name magnesium;2-methylpropan-2-olate
SMILES CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Mg+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium tert-butoxide
Colore White to Gray
Intervallo percentuale saggio 93+%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts violently
Peso formulazione 170.53
Percent Purity 93+%
Forma fisica Powder