Learn More
Magnesium trisilicate
Codice prodotto. 11307668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11307668 250 g 250g
11317668 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11307668 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 033338.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14987-04-3 | Mg2O8Si3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14987-04-3
Formula molecolare Mg2O8Si3
Numero MDL MFCD00016203
Sinonimo Magnesium silicate
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium trisilicate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Peso formulazione 260.86