Learn More
Magnesium turnings, 1cm (0.4in) & down, Puratronic™, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11340819
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11340819 5 g 5g
11360819 25 g 25g
11350819 100 g 100g
11330819 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11340819 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010630.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-95-4
Formula molecolare Mg
Molecular Weight (g/mol) 24.30
Numero MDL MFCD00085308
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC Name magnesium
SMILES [Mg]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium turnings
Quantità 5 g
Odore Odorless
Dimensione particelle 1cm (0.4 in.) & down
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1869
Percent Purity 99.98%
Grado Puratronic