Learn More
Magnesium turnings, -4 mesh, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11383228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383228 250 g 250g
11373228 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11383228 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036193.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-95-4
Formula molecolare Mg
Molecular Weight (g/mol) 24.30
Numero MDL MFCD00085308
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC Name magnesium
SMILES [Mg]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium
Quantità 250 g
Dimensioni maglia -4 9 Mesh
Intervallo percentuale saggio 99.98% (metals basis)
Forma Turnings