Learn More
Magnesium, turnings, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11476750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11476750 100 g 100g
11347995 500 g 500g
11466750 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11476750 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08120.22
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Magnesium, turnings is used in solid state synthesis with Ca and Sn resulted in a new phase, Ca6.2Mg3.8Sn7, which has an unprecedented type of tin chain composed of square-planar tin units. It is a component in die-casting, to remove sulfur in the production of iron and steel, the production of titanium in the Kroll process. It is widely used for manufacturing of mobile phones, laptop and tablet computers, cameras, and other electronic components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Magnesium, turnings is used in solid state synthesis with Ca and Sn resulted in a new phase, Ca6.2Mg3.8Sn7, which has an unprecedented type of tin chain composed of square-planar tin units. It is a component in die-casting, to remove sulfur in the production of iron and steel, the production of titanium in the Kroll process. It is widely used for manufacturing of mobile phones, laptop and tablet computers, cameras, and other electronic components.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Store away from air, moisture and oxidizing agents. Incompatible with acids, air, nitrogen and moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-95-4
Formula molecolare Mg
Molecular Weight (g/mol) 24.30
Numero MDL MFCD00085308
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC Name magnesium
SMILES [Mg]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium
Nota nome turnings
Punto di fusione 650°C
Punti di ebollizione 1091°CC
Densità 1.738
Quantità 100 g
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Numero UN UN1869
Beilstein 4948473
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 24.305
Percent Purity ≥99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium turnings
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P420-Conservare lontano da altri materiali.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..