Specifica
| Alternate Part Number | ADR 1-297*297-B0859 |
| Include | 1 Sign/Card |
| Materiale | Magnetic Plastic |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Tipo di montaggio | Self-adhesive |
| Da utilizzare con (applicazione) | Facility Identification |
| Altezza (sistema imperiale) | 11.69 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11.69 in. |
| Vedi altri risultati |