Learn More
Brady™ Magnetic Plastic Radiation Transport Sign
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Class 7: Radioactive material |
| Alternate Part Number | ADR 7DA-297*297-B0859 |
| Materiale | Plastic |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Magnetic Plastic |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe markers and safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 70°C |
| Larghezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Vedi altri risultati |