Learn More
Brady™ Magnetic Plastic Stickers
Codice prodotto. 11700264 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black on Red
White on Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11700264 Black on Red Pezzo
11760264 White on Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11700264 Fornitore Brady™ N. del fornitore 227591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.95€
    32.45€ / pezzi 1
    Risparmia 3.50€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number ADR 2.1A-297X297-B859
Materiale Plastic
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Magnetic Plastic
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Larghezza (sistema metrico) 297 mm
Temperature Range (Metric) -18°C to 70°C
Forma Rhomboid
Testo visualizzato Flammable Gases 2
Product Type Dangerous Goods Transport Label
Colore Black on Red