Learn More
Brady™ Magnetic Plastic Transport Signs
Codice prodotto. 11714904 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Testo visualizzato:
Corrosive Substance 8
Environmentally Hazardous Substances
Miscellaneous hazardous substances 9
Non-flammable, non-toxic gas 2
Organic Peroxide 5.2
Oxidizing Substance 5.1
Toxic and Harmful Substances 6
Forma:
A rombo
Rhomboid
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testo visualizzato Forma Dimensione della confezione
11714904 Non-flammable, non-toxic gas 2 Rhomboid Pezzo
11774914 Corrosive Substance 8 A rombo Pezzo
11794914 Miscellaneous hazardous substances 9 A rombo Pezzo
11730244 Non-flammable, non-toxic gas 2 A rombo Pezzo
11750953 Organic Peroxide 5.2 A rombo Pezzo
11714914 Oxidizing Substance 5.1 A rombo Pezzo
11734914 Toxic and Harmful Substances 6 A rombo Pezzo
11721003 Environmentally Hazardous Substances Rhomboid Pezzo
11700963 Organic Peroxide 5.2 Rhomboid Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11714904 Fornitore Brady™ N. del fornitore 258943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.15€
    32.64€ / pezzi 1
    Risparmia 3.51€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number ADR 2.2B-297*297-B0859
Materiale Plastic
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Magnetic Plastic
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Larghezza (sistema metrico) 297 mm
Temperature Range (Metric) -18°C to 70°C
Forma Rhomboid
Testo visualizzato Non-flammable, non-toxic gas 2
Product Type Transport Sign
Colore Black on Green